Få mere at vide
Tritylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30455135
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30455135 10 g
1 options
Artikelnummer. 30455135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88726010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trityl Chloride
CAS 76-83-5
Molekylær formel C19H15Cl
Mængde 10 g
Synonym 1,1',1''-(Chloromethylidyne)tris[benzene], Chlorotriphenylmethane, NSC 435, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl Chloride, Tr-Cl, TrCl
InChI formel InChI=1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMIL ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn [klor(diphenyl)methyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 278.78
Formel vægt 278.0862