Få mere at vide
Tritylchlorid, polymerunderstøttet, 1% tværbundet, 100-200 mesh, 0,5-2,5 mmol/g på poly(styren-divinylbenzen)
Artikelnummer. 11498590
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498590 25 g 25g
11488590 1 g 1g
11478590 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498590 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044397.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278,78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-83-5
Molekylær formel C19H15Cl
Molekylvægt (g/mol) 278.78
MDL nummer MFCD00000813,MFCD00284810
InChI nøgle JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
SMIL ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trityl chloride
Navn note Polymerunderstøttet, 1% krydsbundet, 0,5 til 2,5 mmol/g på poly(styren-divinylbenzen)
Farve Hvid
Maskestørrelse 100 til 200 Mesh
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
IUPAC navn [chlor(diphenyl)methyl]benzen
Fysisk form Perler