Få mere at vide
Tritosulfuron metabolite BH635-4 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327272
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327272 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327272 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17894750AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tritosulfuron Metabolite BH635-4
CAS 1418095-29-0
Analyt- eller komponentnavne Tritosulfuron Metabolite BH635-4
Forsendelsestilstand -18°C
Molekylær formel C10 H10 F3 N5 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, N-[[[[(aminocarbonyl)amino]iminomethyl]amino]carbonyl]-2-(trifluoromethyl)-
InChI formel InChI=1S/C10H10F3N5O4S/c11-10(12,13)5-3-1-2-4-6(5)23(21,22)18-9(20)17-7(14)16-8(15)19/h1-4H,(H6,14,15,16,17,18,19,20)
SMIL NC(=O)NC(=N)NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 1-(N-carbamoylcarbamimidoyl)-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl-urea
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 353.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 353.0406 g/mol