Beskrivelse
BAKER grade chemicals are for laboratory use, for organic synthesis, and for routine research usually controlled by physical criteria and often by assay (by GC).
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Pale Yellow |
| Inkluderer | Glass bottle |
| Molekylær formel | (C2H4O)nC14H22O |
| Formel vægt | 647g/mol |
| Synonym | Octylphenoxy polyethoxy ethanol, TX-100, Mono-300 |
| Opløselighed | Soluble |
| Indhold og opbevaring | Store in cool, dry place |
| Form | Liquid |
| Til brug med (applikation) | Detergent, cell lysis |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Triton X100
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Polyethylene glycoloctylphenyl ether