Få mere at vide
Thermo Scientific™ Triton™ X-114 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Thermo Scientific™ Triton X-114 Vaskemiddel Surfact-Amps™ Opløsningen er meget renset Triton X-114 vaskemiddel stabiliseret og leveret som en 10 % opløsning i 10 ml glasampuller.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til pæne rengøringsmidler, som er ekstremt tyktflydende, Surfact-Amps 10 % opløsninger er nemme at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
Triton X-114– et ikke-ionisk detergent til brug i hydrofob proteinberigelse
Nøjagtig– præcis 10 % vaskemiddelopløsning i ultrarent vand
Nem at bruge– opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
Enestående ren– mindre end 1,0 μækv./ml peroxider og carbonyler
Stabil– pakket i glasampuller under inert nitrogengas
Detergentegenskaber:
- Molekylvægt: 537
- Detergentklasse: Ikke-ionisk
- Aggregeringstal: Ukendt
- Micelle-molekylvægt: Ukendt Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,21 mM (0,0113 %, w/v)
- Skypunkt: 23 °C
- Dialyserbar: Nej
Specifications
Specifications
| Produkttype | Detergent |
| Indhold og opbevaring | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C. |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Surfact-Amps, Triton |
| Reagenstype | Detergent Solution |
| Mængde | 6 x 10 mL |
Safety and Handling
- Triton X-114 Surfact-Amps Detergent Solution
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol ethoxylate