Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-114
Artikelnummer. 10537372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10537372 500 mL Glasflaske 500ml
10637754 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10537372 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 422365000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.98 DKK
    500.65 DKK / 500ml
    Spare 55.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Molekylvægt (g/mol) 250.38
MDL nummer MFCD00132505
InChI nøgle JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(8) octylphenyl ether
PubChem CID 5590
IUPAC navn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triton™ X-114
Farve Ikke udpeget
Fysisk form Væske
Kogepunkt >200,0 °C
Cloud Point 22° til 28 °C (1 % i vandig opløsning)
Tæthed 1.0550g/mL
pH 6 (5 % vandig opløsning)
Mængde 500 mL
Flammepunkt 254 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Pour Point Hældpunkt: -9 °C
Brydningsindeks 1,4880 til 1,4950
Specifik vægtfylde 1.055
Viskositet 260 mPa (25 °C)
Merck Index 15, 6850
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandbar i de fleste polære organiske opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter, uopløselige i alifatiske kulbrinter.
Formel vægt 537
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton|TS X-114
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.