Få mere at vide
Triton X-100
Artikelnummer. p-3208665
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11488696
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16046.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Vaskemiddel, svarende til Nonidet P-40.Triton™ X-100 bruges som et ikke-ionisk detergent, emulgator og dispergeringsmiddel. Det er nyttigt til isolering af membranproteiner. Det bruges også i elektroforese. Det er en aktiv ingrediens i influenzavaccine (Fluzon). Det finder anvendelser i spredningen af kulstofmaterialer til bløde kompositmaterialer og begrænser koloniudvidelse i Aspergillus nidulans i mikrobiologi. Ydermere er det en aktiv ingrediens i hjemmelavede vinylpladerensevæsker sammen med destilleret vand og isopropylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Vaskemiddel, svarende til
Nonidet P-40.Triton∣r X-100 bruges som et ikke-ionisk detergent, emulgator og dispergeringsmiddel. Det er nyttigt til isolering af membranproteiner. Det bruges også i elektroforese. Det er en aktiv ingrediens i influenzavaccine (Fluzon). Det finder anvendelser i spredningen af kulstofmaterialer til bløde kompositmaterialer og begrænser koloniudvidelse i Aspergillus nidulans i mikrobiologi. Ydermere er det en aktiv ingrediens i hjemmelavede vinylpladerensevæsker sammen med destilleret vand og isopropylalkohol.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Molekylvægt (g/mol) 250.38
MDL nummer MFCD00132505
InChI nøgle JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5590
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triton X-100
Kogepunkt >250°C
Smeltepunkt ∽5°C
Tæthed 1.070
Mængde 100 mL
Flammepunkt 180°C (356°F)
Brydningsindeks 1.49
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Formel vægt ca. 625
compliance-icons
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.