Få mere at vide
Triton X-100
Artikelnummer. 11488696
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488696 100 mL 100ml
11498696 500 mL 500ml
11408706 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11488696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16046.AE
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250,38 g/mol
Vaskemiddel, svarende til Nonidet P-40.Triton™ X-100 bruges som et ikke-ionisk detergent, emulgator og dispergeringsmiddel. Det er nyttigt til isolering af membranproteiner. Det bruges også i elektroforese. Det er en aktiv ingrediens i influenzavaccine (Fluzon). Det finder anvendelser i spredningen af kulstofmaterialer til bløde kompositmaterialer og begrænser koloniudvidelse i Aspergillus nidulans i mikrobiologi. Ydermere er det en aktiv ingrediens i hjemmelavede vinylpladerensevæsker sammen med destilleret vand og isopropylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Vaskemiddel, svarende til
Nonidet P-40.Triton∣r X-100 bruges som et ikke-ionisk detergent, emulgator og dispergeringsmiddel. Det er nyttigt til isolering af membranproteiner. Det bruges også i elektroforese. Det er en aktiv ingrediens i influenzavaccine (Fluzon). Det finder anvendelser i spredningen af kulstofmaterialer til bløde kompositmaterialer og begrænser koloniudvidelse i Aspergillus nidulans i mikrobiologi. Ydermere er det en aktiv ingrediens i hjemmelavede vinylpladerensevæsker sammen med destilleret vand og isopropylalkohol.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Molekylvægt (g/mol) 250.38
MDL nummer MFCD00132505
InChI nøgle JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5590
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triton X-100
Kogepunkt >250 °C
Smeltepunkt ∽5 °C
Tæthed 1.070
Mængde 100 mL
Flammepunkt 180 °C (356 °F)
Brydningsindeks 1.49
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
IUPAC navn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Formel vægt ca. 625