Få mere at vide
Triton X-100
Beskrivelse
Vaskemiddel, svarende til Nonidet P-40.Triton™ X-100 bruges som et ikke-ionisk detergent, emulgator og dispergeringsmiddel. Det er nyttigt til isolering af membranproteiner. Det bruges også i elektroforese. Det er en aktiv ingrediens i influenzavaccine (Fluzon). Det finder anvendelser i spredningen af kulstofmaterialer til bløde kompositmaterialer og begrænser koloniudvidelse i Aspergillus nidulans i mikrobiologi. Ydermere er det en aktiv ingrediens i hjemmelavede vinylpladerensevæsker sammen med destilleret vand og isopropylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nonidet P-40.Triton∣r X-100 bruges som et ikke-ionisk detergent, emulgator og dispergeringsmiddel. Det er nyttigt til isolering af membranproteiner. Det bruges også i elektroforese. Det er en aktiv ingrediens i influenzavaccine (Fluzon). Det finder anvendelser i spredningen af kulstofmaterialer til bløde kompositmaterialer og begrænser koloniudvidelse i Aspergillus nidulans i mikrobiologi. Ydermere er det en aktiv ingrediens i hjemmelavede vinylpladerensevæsker sammen med destilleret vand og isopropylalkohol.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Triton X-100 |
| Kogepunkt | >250 °C |
| Smeltepunkt | ∽5 °C |
| Tæthed | 1.070 |
| Mængde | 2500 mL |
| Flammepunkt | 180 °C (356 °F) |
| Brydningsindeks | 1.49 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| IUPAC navn | 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol |
| Formel vægt | ca. 625 |