Få mere at vide
Triton™ X-100, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
EcoSafPak Glass Bottle
Glass Bottle
Plastic drum
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10591461 250 mL Glass Bottle 250ml
10703411 1 L EcoSafPak Glass Bottle 1 L
10541754 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
11944741 10 L Plastic drum 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10591461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215682500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Molekylvægt (g/mol) 250.38
MDL nummer MFCD00132505
InChI nøgle JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(10) octylphenyl ether
PubChem CID 5590
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triton™ X-100
Kogepunkt 270.0°C
Smeltepunkt 6.0°C
Tæthed 1.0670g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt 274°C
Emballage Glass Bottle
Brydningsindeks 1.4900 to 1.4920
Specifik vægtfylde 1.067
Viskositet 240 mPa.s (25°C)
FN nummer 3082
Merck Index 15, 6850
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in toluene, xylene, trichloroethylene,, ethylene glycol, ethyl ether, ethyl alcohol,, isopropyl alcohol, ethylene dichloride and most, other solvnets., insoluble in kerosene, miniral spirits.
IUPAC navn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol
Formel vægt 646.85
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-101
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /