Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triton X-100 |
| CAS | 9002-93-1 |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | C16H26O2 |
| MDL nummer | MFCD00132505 |
| InChI nøgle | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.38 |
| PubChem CID | 5590 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Triton X-100
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.