Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triton™ X-100 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Fysisk form | Viscous Liquid |
| Tæthed | 8.9 lb./gal. |
| Mængde | 250 mL |
| Grad | Molecular Biology |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Triton X-100, molecular biology reagent
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: triton X-100