Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triton™ X-100 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Fysisk form | Viscous Liquid |
| Tæthed | 8.9 lb./gal. |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Molecular Biology |