Få mere at vide
Triton™ X-100, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436631 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436631 50 mL 50ml
11446631 100 mL 100ml
11456631 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11436631 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219485450
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Molekylvægt (g/mol) 250.38
MDL nummer MFCD00132505
InChI nøgle JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, 4-(1, 1, 3
PubChem CID 5590
IUPAC navn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triton™ X-100
Farve Colorless to Yellow
Fysisk form Viscous Liquid
Tæthed 8.9 lb./gal.
Mængde 50 mL
Grad Molecular Biology
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100, molecular biology reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: triton-X 100