Få mere at vide
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Lysebuffer med glycerol, 2X, pH 7,4
Artikelnummer. 15430327
Skift visning
Mængde:
125mL
250mL
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430327 250mL 250ml
15420327 125mL 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430327 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J63866.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 250mL
Format Væske
Produkttype Cellelysereagens
pH 7.4
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer