Få mere at vide
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Lysebuffer med glycerol, 2X, pH 7,4
Artikelnummer. 15420327
Skift visning
Mængde:
125mL
250mL
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420327 125mL 125ml
15430327 250mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420327 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J63866.=E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 125mL
Format Væske
Produkttype Lyseringsbuffer
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer