Få mere at vide
Triton™ X-100, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10509020 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10509020 2.5 L 2.5 L
10254640 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10509020 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3751/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
For solubilization and permeabilization of membranes
This nonionic detergent is used to solubilize membranes, permeabilize unfixed eukaryotic membranes, and is a component of lysis buffers for DNA extraction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Clear Yellow
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C34H62O11
Formel vægt 646.86g/mol
Mængde 2.5 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.