Få mere at vide
Triton™ X-100 (elektroforese), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-29371
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10102913
Brand: Fisher BioReagents BP151100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Til solubilisering og permeabilisering af membraner
Dette ikke-ioniske detergent bruges til at solubilisere membraner, permeabilisere ufikserede eukaryote membraner og er en komponent i lysisbuffere til DNA-ekstraktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Molekylvægt (g/mol) 250.38
MDL nummer MFCD00132505
InChI nøgle JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether
PubChem CID 5590
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triton™ X-100
Farve Ikke udpeget
Fysisk form Væske
Kogepunkt 270°C
Smeltepunkt 6°C
Cloud Point 63 to 69°C
Tæthed 1.067g/cm³
pH 6 to 8
Mængde 100 mL
Identifikation Pass Test
Emballage Glasflaske
Lineær formel 4-(C8H17) C6H4 (OCH2CH2)n OH (n∽10)
Merck Index 15, 6850
Opløselighedsinformation Soluble in water
IUPAC navn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Formel vægt 646.86
Grad Elektroforese
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100]TS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.