Få mere at vide
Triton™ X-100 (elektroforese), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Dette ikke-ioniske detergent bruges til at solubilisere membraner, permeabilisere ufikserede eukaryote membraner og er en komponent i lysisbuffere til DNA-ekstraktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triton™ X-100 |
| Farve | Ikke udpeget |
| Fysisk form | Væske |
| Kogepunkt | 270°C |
| Smeltepunkt | 6°C |
| Cloud Point | 63 to 69°C |
| Tæthed | 1.067g/cm³ |
| pH | 6 to 8 |
| Mængde | 500 mL |
| Identifikation | Pass Test |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Triton X-100]TS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.