Få mere at vide
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Artikelnummer. 13444259 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
6 x 10 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13444259 50 mL 50ml
11891445 6 x 10 mL Pakke med 6
13454259 250 mL 250ml
11358311 1 L 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 13444259 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 85111
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Thermo Scientific Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution er et højt renset Triton™ X-100 vaskemiddel, der stabiliseres som en 10% opløsning (w/v) i varierende størrelser, pakket under nitrogen i 10 ml glasampuller eller tre størrelser af ikke-udvaskende HDPE-flasker, hvilket sikrer deres stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Egenskaber ved Triton X-100 Surfact-Amps vaskemiddelopløsning:
  • Triton X-100—et ikke-ionisk detergent til brug i forskellige proteinmetoder
  • Præcis—10% rengøringsopløsning i ultrarent vand
  • Den brugervenlige—opløsning er nem at dosere og fortynde til brug
  • Usædvanligt rene—mindre end 1,0 μeq/ml peroxider og carbonyler
  • Stabil—pakket under inert nitrogengas i glasampuller eller HDPE-flasker
Specifikationer for Triton X-100 Surfact-Amps vaskemiddelsopløsning:
  • Visuelt: Klar til let tåget, farveløs opløsning, fri for partikler.
  • Koncentration: 10,0 ±1,0%
  • Oxidanter: ≤1,0 μeq/ml
  • Carbonyler: ≤1,0 μeq/ml
  • Ophængte faste stoffer: Tilstedeværende rester må ikke overstige restreferencen.
Egenskaber ved Triton X-100:
  • Molekylvægt: 647 g
  • Vaskemiddelklasse: Nonionisk polyoxyethylen overfladeaktiv aktiv
  • Samlet nummer: 140
  • Micelle Molekylvægt: 90.000 g
  • Kritisk Micellekoncentration (CMC): 0,24 mM (0,0155% w/v)
  • Cloud Point: 64 °C
  • Dialyserbar: Nej
Triton X-100 bruges oftest som en komponent i cellelysebuffere eller andre opløsninger, der har til formål at udtrække og opløselige proteiner.
Relaterede produkter
  • Surfact-Amps™ Vaskemiddelprøvetager (Kat. Nr. 28340)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Store between 20°C and 25°C
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps, Triton
Reagenstype Detergent Solution
Mængde 50 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution, 50 mL.
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol ethoxylate