Få mere at vide
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Artikelnummer. 11891445 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
6 x 10 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11891445 6 x 10 mL Pakke med 6
13444259 50 mL 50ml
13454259 250 mL 250ml
11358311 1 L 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11891445 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28314
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 Opvaskemiddelopløsning er meget renset Triton X-100 vaskemiddel stabiliseret og leveret som en 10 % opløsning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Triton X-100 Vaskepulver Surfact-Amps Opløsningen er meget renset Triton X-100 vaskemiddel stabiliseret og leveret som en 10 % opløsning i 10 ml glasampuller.
Dette er en letanvendelig 10% (w/v) opløsning af renset Triton™ X-100 vaskemiddel til brug i rutinemæssige og efterspurgte proteinforskningsmetoder og molekylærbiologiske teknikker. Triton X-100 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt middel, der oftest anvendes som en komponent i cellelysebuffere eller andre opløsninger beregnet til at ekstrahere og solubilisere proteiner.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til pæne rengøringsmidler, som er ekstremt tyktflydende, Surfact-Amps 10 % opløsninger er nemme at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
  • Triton X-100–et ikke-ionisk detergent til brug i forskellige proteinmetoder
  • Nøjagtig– præcis 10 % vaskemiddelopløsning i ultrarent vand
  • Nem at bruge– opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
  • Enestående ren– mindre end 1,0 μækv./ml peroxider og carbonyler
  • Stabil– pakket i glasampuller under inert nitrogengas
Detergentegenskaber:
  • Molekylvægt: 647
  • Detergentklasse: Ikke-ionisk
  • Samlet antal: 140
  • Micelle molekylvægt: 90.000
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,24 mM (0,0155 %, w/v)
  • Skypunkt: 64 °C
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps, Triton
Reagenstype Detergent Solution
Mængde 6 x 10 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl),