Få mere at vide
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 Opvaskemiddelopløsning er meget renset Triton X-100 vaskemiddel stabiliseret og leveret som en 10 % opløsning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Triton X-100 Vaskepulver Surfact-Amps Opløsningen er meget renset Triton X-100 vaskemiddel stabiliseret og leveret som en 10 % opløsning i 10 ml glasampuller.
Dette er en letanvendelig 10% (w/v) opløsning af renset Triton™ X-100 vaskemiddel til brug i rutinemæssige og efterspurgte proteinforskningsmetoder og molekylærbiologiske teknikker. Triton X-100 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt middel, der oftest anvendes som en komponent i cellelysebuffere eller andre opløsninger beregnet til at ekstrahere og solubilisere proteiner.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til pæne rengøringsmidler, som er ekstremt tyktflydende, Surfact-Amps 10 % opløsninger er nemme at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
Triton X-100–et ikke-ionisk detergent til brug i forskellige proteinmetoder
Nøjagtig– præcis 10 % vaskemiddelopløsning i ultrarent vand
Nem at bruge– opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
Enestående ren– mindre end 1,0 μækv./ml peroxider og carbonyler
Stabil– pakket i glasampuller under inert nitrogengas
Detergentegenskaber:
- Molekylvægt: 647
- Detergentklasse: Ikke-ionisk
- Samlet antal: 140
- Micelle molekylvægt: 90.000
- Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,24 mM (0,0155 %, w/v)
- Skypunkt: 64 °C
- Dialyserbar: Nej
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C. |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Surfact-Amps, Triton |
| Reagenstype | Detergent Solution |
| Mængde | 1 L |