Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98 %, for molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. 10671652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Emballagetype:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype unitSize
10671652 100 mL Glasflaske 100ml
10287923 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10671652 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327371000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Synonym Polyethylenglycol mono [4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] ether
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triton™ X-100
Farve Ikke udpeget
Tæthed 1.0670 g/mL
Formel vægt 646.85
Smeltepunkt 6,0 °C
Emballagetype Glasflaske
pH 6 til 8 (5 % vandig opløsning)
Renhed 98%, Molekylærbiologi
Mængde 100 mL
Opløselighed Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i toluen, xylen, trichlorethylen, ethylenglycol, ethylether, ethylalkohol, isopropylalkohol, ethylendichlorid og de fleste andre opløsningsmidler, uopløselige i petroleum, miniral spiritus.
Form Viskøs væske
Assay 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /