Få mere at vide
Invitrogen™ Triton X-100 (1 %)
Artikelnummer. 10717503
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10717503 10 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10717503 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. HFH10
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Triton X-100 (1 %)
Dette reagens, en komponent i føtalt hæmoglobin (HbF)-test, er en 0,1 % arbejdsopløsning fremstillet i fosfatpufret saltvand (PBS) indeholdende bovint serumalbumin (BSA) og natriumazid.
Klasse:
IVD- erklæring: Til in vitro diagnostisk brug.
PIndeholder: 0,1 % natriumazid
Stabilisator: 0,1 % BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (–°2 8 C).
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Forsendelsestilstand Våd is
Form Væske
Reagenstype Triton X-100
Mængde 10 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1% Triton X-100
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)