Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Triton ∣r X-100 lyseringsbuffer, pH 7,4
Artikelnummer. 15434699
Skift visning
Mængde:
250mL
500mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434699 500mL 500ml
15424699 250mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434699 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62289.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.85 DKK
    839.65 DKK / 500ml
    Spare 93.20 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Det er meget udbredt ikke-ionisk overfladeaktivt middel til genvinding af membrankomponenter under milde ikke-denaturerende forhold. Triton X-100 er et almindeligt brugt vaskemiddel i laboratorier. Triton X-100 bruges i vid udstrækning til at lysere celler for at udvinde protein eller organeller eller til at permeabilisere membranerne i levende celler. Bortset fra laboratoriebrug, Triton X-100 kan findes i flere typer rengøringsmidler[8], lige fra kraftige industriprodukter til skånsomme rengøringsmidler. Det er også en populær ingrediens i hjemmelavede vinylpladerensevæsker sammen med destilleret vand og isopropylalkohol. Det er en god micellær katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500mL
Format Væske
Produkttype Cellelysereagens
pH 7.4
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100 lysis buffer, pH 7.4
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt, dihydrate