Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Triton ∣r X-100 , Elektroforese-reagens
Artikelnummer. p-7057520
Mængde:
100 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15428059
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66624.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Synonym Octoxynol-9; Polyethylenglycol tert-octylphenylether
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triton™ X-100
Farve Farveløs til gul
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer
Tæthed 1.061 g/mL
Mængde 100 mL
Formel vægt ca. 625
MDL nummer MFCD00132505
Smeltepunkt ∼5 °C
Lugt Mild
InChI nøgle JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
IUPAC navn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 250.38
Form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TritonX-100, Electrophoresis Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: TritonX-100