Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Triton ∣r X-100 , Elektroforese-reagens
Artikelnummer. 15428059
Skift visning
Mængde:
100 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428059 100 mL 100ml
15418059 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15428059 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66624.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-93-1
Molekylær formel C16H26O2
Synonym Octoxynol-9; Polyethylenglycol tert-octylphenylether
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triton™ X-100
Farve Farveløs til gul
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer
Tæthed 1.061 g/mL
Formel vægt ca. 625
Smeltepunkt ∼5 °C
Lugt Mild
Mængde 100 mL
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TritonX-100, Electrophoresis Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: TritonX-100