Få mere at vide
Tritolyl phosphate, mixture of isomers
Beskrivelse
Tritolylphosphat, blanding af isomerer bruges som blødgører i nitrocellulose, acrylatlakker og i polyvinylchlorid. Det er et brandhæmmende middel til plast og gummi. luftfiltermedium, opløsningsmiddelblandinger og varmevekslermedium. Det anvendes som et benzintilsætningsstof og som et blyopsamler til tetraethylbly. Yderligere fungerer det som et opløsningsmiddel til ekstraktion, især for nitrocellulose og polymerer. Ud over dette bruges det til vandtætning af materialer, et antislid- og ekstremtryksadditiv i smøremidler og hydraulikvæsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tritolylphosphat, blanding af isomerer anvendes som blødgører i nitrocellulose, acrylatlakker og i polyvinylchlorid. Det er et brandhæmmende middel til plast og gummi. luftfiltermedium, opløsningsmiddelblandinger og varmevekslermedium. Det bruges som et benzintilsætningsstof og som et blyopsamler til tetraethylbly. Yderligere fungerer det som et opløsningsmiddel til ekstraktion, især for nitrocellulose og polymerer. Ud over dette bruges det til vandtætning af materialer, et antislid- og ekstremtryksadditiv i smøremidler og hydraulikvæsker.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, svovlsyre, ætsende stoffer, ammoniak, alifatiske aminer, alkanolaminer, isocyanater, alkylenoxider, epichlorhydrin og nitromethan.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tritolyl phosphate |
| Navn note | mixture of isomers, ortho-isomers <1% |
| Tæthed | 1.167 |
| Kogepunkt | 265°C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 250°C (482°F) |
| Lugt | Odorless |
| Lineær formel | (CH3C6H4O)3P=O |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2574 |
| Merck Index | 14,9763 |
| Vis mere |