Få mere at vide
Tritolylphosphate, 63-85%, Teknisk, Andre Tolylphosphat-isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10721715 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10055690 25 g Glasflaske 25g
10687391 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10721715 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422310025
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1330-78-5 | C21H21O4P | 368.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1330-78-5
Molekylær formel C21H21O4P
Molekylvægt (g/mol) 368.36
MDL nummer MFCD02102116
Synonym Tricresyl phosphate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tritolyl phosphate
Navn note tech., 99%
Smeltepunkt -30°C
Farve Hvid
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 265°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 234°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3C6H4O)3PO
Brydningsindeks 1.5550 to 1.557
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15, 9940
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 368.36
Procent renhed 99%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tritolyl phosphate, mixture of isomers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.