Få mere at vide
Tritolylphosphate, 63-85%, Teknisk, Andre Tolylphosphat-isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
2.5kg
25g
500g
Product Code. 10687391
Brand: Thermo Scientific Acros 422315000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1330-78-5 | C21H21O4P | 368.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1330-78-5
Molekylær formel C21H21O4P
Molekylvægt (g/mol) 368.36
MDL nummer MFCD02102116
Synonym Tricresyl phosphate
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tritolyl phosphate
Navn note tech., 99%
Smeltepunkt -30°C
Farve Hvid
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 265°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 234°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3C6H4O)3PO
Brydningsindeks 1.5550 to 1.557
Mængde 500 g
Merck Index 15, 9940
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 368.36
Procent renhed 99%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tritolyl phosphate, mixture of isomers
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.