Få mere at vide
Triticonazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triticonazole |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20ClN3O/c1-16(2)8-7-14(9-13-3-5-15(18)6-4-13)17(16,22)10-21-12-19-11-20-21/h3-6,9,11-12,22H,7-8,10H2,1-2H3/b14-9+ |
| Formel vægt | 317.1295 |