Få mere at vide
Trithiocyanursyre, 95%
Artikelnummer. 10299873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10299873 25 g Glasflaske 25g
10496960 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299873 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140530250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 638-16-4 | C3H3N3S3 | 177,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-16-4
Molekylær formel C3H3N3S3
Molekylvægt (g/mol) 177.26
MDL nummer MFCD00006052
InChI nøgle WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
PubChem CID 1268121
IUPAC navn 1,3,5-triazinan-2,4,6-trithion
SMIL C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trithiocyanuric acid
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 26, 259
Formel vægt 177.26
Procent renhed 95%
Fysisk form Amorft pulver