Få mere at vide
Trithiocyanursyre, 95%
Beskrivelse
Reaktion af BunLi med trithiocyanursyre (LH3) i toluen/HMPA gav en monolithieret art, [(LH2Li)· HMPA2]. Metalkomplekser af trithiocyanursyre bruges til belysning af koordinationspolymerstøkiometri via termometrisk titrimetri:.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reaktion af BunLi med trithiocyanursyre (LH3) i toluen/HMPA gav en monolithieret art, [(LH2Li)·HMPA2]. Metalkomplekser af trithiocyanursyre bruges til belysning af koordinationspolymerstøkiometri via termometrisk titrimetri:.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trithiocyanuric acid |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 177.27 |
| Procent renhed | 95% |
Sikkerhed og håndtering
- Trithiocyanuric acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Trithiocyanuric acid