Få mere at vide
Trithiocyanursyre, 95%
Artikelnummer. 11469376
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469376 5 g 5g
11479376 25 g 25g
11489376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19080.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 638-16-4 | C3H3N3S3 | 177,258 g/mol
Reaktion af BunLi med trithiocyanursyre (LH3) i toluen/HMPA gav en monolithieret art, [(LH2Li)· HMPA2]. Metalkomplekser af trithiocyanursyre bruges til belysning af koordinationspolymerstøkiometri via termometrisk titrimetri:.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktion af BunLi med trithiocyanursyre (LH3) i toluen/HMPA gav en monolithieret art, [(LH2Li)·HMPA2]. Metalkomplekser af trithiocyanursyre bruges til belysning af koordinationspolymerstøkiometri via termometrisk titrimetri:.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-16-4
Molekylær formel C3H3N3S3
Molekylvægt (g/mol) 177.258
MDL nummer MFCD00006052
InChI nøgle WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
PubChem CID 1268121
IUPAC navn 1,3,5-triazinan-2,4,6-trithion
SMIL C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trithiocyanuric acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 177.27
Procent renhed 95%