Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Tritest™ pH papirrulle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
1 til 11
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Giver hurtige og pålidelige resultater
- Viser tre forskellige farver for hver fuld pH-enhed
- Specielt udstyret med en hydrofob barriere mellem forskellige indikatorer
- Længde: 5 m
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 1 til 11 |
| Format | Rulle |
| Til brug med (applikation) | For mest præcis læsning viser disse papirer tre forskellige farver for hver fuld pH-enhed |
| Gradueringer | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Inkluderer | 1 rulle, 5m længde |
| Mængde | 1 hver |
| Type | pH papir |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |