Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Tritest™ pH papirrulle
Artikelnummer. 10303841 Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
1 til 11
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10303841
Brand: Macherey-Nagel™ 90510
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med tre indikatorzoner for den højeste nøjagtighed. Macherey Nagel™ Tritest™ pH-papirruller giver brugeren de mest præcise aflæsninger som muligt ved pH-måling.
  • Giver hurtige og pålidelige resultater
  • Viser tre forskellige farver for hver fuld pH-enhed
  • Specielt udstyret med en hydrofob barriere mellem de forskellige indikatorer
Tekniske data
pH-område 1 til 11
Format Rulle
Til brug med (applikation) For mest præcis læsning viser disse papirer tre forskellige farver for hver fuld pH-enhed
Gradueringer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Mængde 1 hver
Type pH papir