Få mere at vide
BD Biosciences™ Tritest: CD4 FITC/CD8 PE/CD3 PerCP med BD Trucount™ Rør (CE/IVD)
Mængde:
50 prøver
Beskrivelse
- Klon SK3 (Leu3a) SK1 SK7 (Leu-4) (CE/IVD)
- BD TriTEST™ CD4 fluorescein isothiocyanat (FITC)/CD8 phycoerythrin (PE)/CD3 peridinin klorofylprotein (PerCP) er et tre-farvet direkte immunofluorescensreagens til brug med et passende udstyret flowcytometer til at identificere og bestemme det absolutte antal af modne humane T-lymfocytter (CD3 + inducer + ), (CD3 + inducer + ) og suppressor/cytotoksisk (CD3 + CD8 + ) T-lymfocytter i erytrocyt-lyseret fuldblod.
- Når det bruges med TruCOUNT™ Rør, absolutte tællinger af disse populationer kan optælles fra et enkelt rør.
- BD TriTEST-reagens og TruCOUNT-rør kan bruges sammen med FACS Læsser.
- Indhold:
- Specificitet: CD4: Klon SK3 (Leu3a), Format: FITC, Isotype: IgG 1 / K, Entrez Gene ID: 920
- Specificitet: CD8, Klon: SK1, Format PE, Isotype IgG 1 / K, Entrez Gene ID: 925
- Specificitet: CD3, Klon: SK7 (Leu-4), Format: PerCP, isotype: IgG 1 / K, Entrez Gene ID: 916
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar reagenset ved 2 C–°8 C °for at bevare stabiliteten. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Frys ikke reagenset eller udsæt det for direkte lys under opbevaring eller under inkubation med celler. Hold reagenshætteglasset tørt. Brug ikke reagenset, hvis du observerer ændringer i udseendet. Udfældning eller misfarvning indikerer ustabilitet eller forringelse. Butik BD Trucount rør i deres originale foliepose ved 2° til 25 °C. For at undgå potentiel kondens, skal du først åbne posen, når den har nået stuetemperatur, og forsigtigt genlukke posen umiddelbart efter fjernelse af et rør. Undersøg tørremidlet hver gang du åbner posen. Hvis tørremidlet er blevet fra blåt til lavendel, kasseres de resterende rør. En uåbnet pose er stabil indtil udløbsdatoen vist på emballagen. Åbn og brug ikke rør efter denne udløbsdato. Brug rør inden for 1 time efter fjernelse fra folieposen. Brug de resterende rør inden for 1 måned efter åbning af posen. |
| Inkluderer | Trucount Rør |
| Antal prøver | 50 prøver |
| Mængde | 50 prøver |
| Regulatorisk status | CE/IVD |
| Produkttype | Immunfluorescensflowcytometritestreagenser |