Få mere at vide
BD Biosciences™ Tritest: CD3 FITC/CD4 PE/CD45 PerCP med BD Trucount™ Rør (CE/IVD)
Mængde:
50 prøver
Beskrivelse
- Klon SK7 (Leu-4) SJ25C1 SK3 (Leu3a) 2D1 (CE/IVD)
- BD Tritest™ CD3 fluorescein isothiocyanat (FITC)/CD4 phycoerythrin (PE)/CD45 peridinin klorofylprotein (PerCP) er et trefarvet direkte immunofluorescensreagens til brug med et passende udstyret flowcytometer til at identificere og bestemme procenterne og det absolutte antal af modne humane T-/lymfocytter og CD3 + 4+-hjælpeceller (CD3 + 4 +) ) T-lymfocytter undergrupper i erytrocyt-lyseret fuldblod.
- Når det bruges med Trucount™ Rør, absolutte tællinger af disse populationer kan optælles fra et enkelt rør.
- Denne BD Tritest reagens og Trucount rør kan bruges sammen med FACS™ Læsser. Reagenset kan bruges med eller uden en isotypekontrol.
- Indhold:
- Specificitet: CD3, Klon: SK7 (også kendt som Leu4), Format FITC, Isotype IgG 1 / K, Entrez Gene ID: 916
- Specificitet: CD4: Klon SK3 (Leu3a), Format: PE, Isotype: IgG 1 / K, Entrez Gene ID: 920
- Specificitet: CD45, Klon: 2D1, Format: PerCP, Isotype: IgG 1 / K
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar reagenset ved 2 C–°8 C °for at bevare stabiliteten. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Frys ikke reagenset eller udsæt det for direkte lys under opbevaring eller under inkubation med celler. Hold reagenshætteglasset tørt. Brug ikke reagenset, hvis du observerer ændringer i udseendet. Udfældning eller misfarvning indikerer ustabilitet eller forringelse. Butik BD Trucount rør i deres originale foliepose ved 2° til 25 °C. For at undgå potentiel kondens, skal du først åbne posen, når den har nået stuetemperatur, og forsigtigt genlukke posen umiddelbart efter fjernelse af et rør. Undersøg tørremidlet hver gang du åbner posen. Hvis tørremidlet er blevet fra blåt til lavendel, kasseres de resterende rør. En uåbnet pose er stabil indtil udløbsdatoen vist på emballagen. Åbn og brug ikke rør efter denne udløbsdato. Brug rør inden for 1 time efter fjernelse fra folieposen. Brug de resterende rør inden for 1 måned efter åbning af posen. |
| Inkluderer | Trucount Rør |
| Antal prøver | 50 prøver |
| Mængde | 50 prøver |
| Regulatorisk status | CE/IVD |
| Produkttype | Immunfluorescensflowcytometritestreagenser |