Få mere at vide
Melford Trinatriumcitrat, dihydrat, [citronsyre, trinatriumdihydrat]
Artikelnummer. 30018779
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018779 5 kg
30018778 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018779 Leverandør Melford Leverandørnr. S230405000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 6132-04-3
Molekylformel: C 6 H 5 Na 3 O 7 2H 2 O
Molekylvægt: 294,1
Tekniske data
CAS 4-3-6132
Molekylær formel C6H5Na3O7-2H2O
Mængde 5 kg