Få mere at vide
Trinatriumcitratdihydrat, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11357908
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357908 500 g 500g
11367908 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036439.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6132-04-3 ∣ C6H9Na3O9 ∣ 294,10 g/mol
Trinatriumcitratdihydrat, anvendes i vid udstrækning i fødevarer, drikkevarer og fyldstoffer som et buffer-, sekvestrerings- eller emulgeringsmiddel. Det bruges som antikoagulant i blodtransfusioner, osmotisk afføringsmiddel, funktionelle væsker, opløsningsmidler Rengøring, møbleringsplejeprodukter, vasketøjsopvaskeprodukter og rengøring af bilradiatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylær formel C6H9Na3O9
Molekylvægt (g/mol) 294.10
MDL nummer MFCD00150031
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trisodium citrate dihydrate
Smeltepunkt 150 °C-2H2O
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0%
Beilstein 6104939
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 294,10 (258,07 Vandfri)
Procent renhed ≥99%
Grad ACS/Reagens