Få mere at vide
Trisodium citrate dihydrate, 99%
Artikelnummer. 11444993
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
Artikelnummer. 11444993
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12274.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294.10 g/mol
Trinatriumcitratdihydrat, anvendes i vid udstrækning i fødevarer, drikkevarer og fyldstoffer som et buffer-, sekvestrerings- eller emulgeringsmiddel. Det bruges som et antikoagulant i blodtransfusioner, osmotisk afføringsmiddel, funktionelle væsker, opløsningsmidler rengøring, møblering plejeprodukter, vasketøj opvaskemidler og rengøring bil radiatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trinatriumcitratdihydrat, anvendes i vid udstrækning i fødevarer, drikkevarer og fyldstoffer som buffer, sekvestreringsmiddel eller emulgeringsmiddel. Det bruges som et antikoagulant i blodtransfusioner, osmotisk afføringsmiddel, funktionelle væsker, opløsningsmidler rengøring, møblering plejeprodukter, vasketøj opvaskemidler og rengøring bil radiatorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Stabil og uforenelig med baser, reduktionsmidler, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylær formel C6H9Na3O9
Molekylvægt (g/mol) 294.10
MDL nummer MFCD00150031
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trisodium citrate dihydrate
Smeltepunkt 150°C (in -2H2O)
Tæthed 1.76
Lugt Odorless
Mængde 2500 g
Beilstein 6104939
Merck Index 14,8602
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 294.10 (258.07 Anhydrous)
Procent renhed 99%