Få mere at vide
Trinatriumcitratdihydrat, 99%
Artikelnummer. 11434993
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434993 500 g 500g
11444993 2500 g 2500g
11454993 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12274.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294,10 g/mol
Trinatriumcitratdihydrat, anvendes i vid udstrækning i fødevarer, drikkevarer og fyldstoffer som et buffer-, sekvestrerings- eller emulgeringsmiddel. Det bruges som et antikoagulant i blodtransfusioner, osmotisk afføringsmiddel, funktionelle væsker, opløsningsmidler rengøring, møblering plejeprodukter, vasketøj opvaskemidler og rengøring bil radiatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trinatriumcitratdihydrat, anvendes i vid udstrækning i fødevarer, drikkevarer og fyldstoffer som buffer, sekvestreringsmiddel eller emulgeringsmiddel. Det bruges som et antikoagulant i blodtransfusioner, osmotisk afføringsmiddel, funktionelle væsker, opløsningsmidler rengøring, møblering plejeprodukter, vasketøj opvaskemidler og rengøring bil radiatorer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Stabil og uforenelig med baser, reduktionsmidler, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6132-04-3
Molekylær formel C6H9Na3O9
Molekylvægt (g/mol) 294.10
MDL nummer MFCD00150031
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trisodium citrate dihydrate
Smeltepunkt 150 °C (i -2H2O)
Tæthed 1.76
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 6104939
Merck Index 14,8602
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 294,10 (258,07 Vandfri)
Procent renhed 99%