Få mere at vide
Trinatriumcitrat, vandrigt, 99%
Artikelnummer. 15472357
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472357 5 kg 5kg
15452357 250 g 250g
15462357 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045556.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3365.72 DKK
    2927.65 DKK / 5kg
    Spare 438.07 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 68-04-2 | C6H5Na3O7 | 258,07 g/mol
Trinatriumcitrat bruges i fødevaretilsætningsstoffer, drikkevarer, instant drikkevarer, lægemidler og rengøringsmidler. Det bruges også som buffermiddel, surhedsregulerende middel, sekvestreringsmiddel eller emulgeringsmiddel. Det er et effektivt middel til fjernelse af karbonatbelægninger fra kedler og til rengøring af bilradiatorer. På det medicinske område bruges det som et osmotisk afføringsmiddel og en aktiv komponent i WHO's orale rehydreringsopløsning. Det bruges også til at kontrollere surhedsgraden i nogle stoffer, såsom gelatindeesserter. Ydermere bruges det som smag eller som konserveringsmiddel. Ud over dette bruges det til konservering af blod i blodbanker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-04-2
Molekylær formel C6H5Na3O7
Molekylvægt (g/mol) 258.07
MDL nummer MFCD00012462
InChI nøgle HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
PubChem CID 6224
ChEBI CHEBI:53258
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trisodium citrate
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 300 °C
Farve Hvid
Mængde 5 kg
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,8602
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 258.07
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof