Få mere at vide
Trinatriumcitrat, vandrigt, 99%
Beskrivelse
Trinatriumcitrat bruges i fødevaretilsætningsstoffer, drikkevarer, instant drikkevarer, lægemidler og rengøringsmidler. Det bruges også som buffermiddel, surhedsregulerende middel, sekvestreringsmiddel eller emulgeringsmiddel. Det er et effektivt middel til fjernelse af karbonatbelægninger fra kedler og til rengøring af bilradiatorer. På det medicinske område bruges det som et osmotisk afføringsmiddel og en aktiv komponent i WHO's orale rehydreringsopløsning. Det bruges også til at kontrollere surhedsgraden i nogle stoffer, såsom gelatindeesserter. Ydermere bruges det som smag eller som konserveringsmiddel. Ud over dette bruges det til konservering af blod i blodbanker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trisodium citrate |
| Navn note | Vandfri |
| Smeltepunkt | 300 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8602 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 258.07 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |