Få mere at vide
Tris, Ultra Pure, 1 kg, MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris |
| CAS | 77-86-1 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | C4H11NO3 |
| InChI nøgle | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C(C(CO)(CO)N)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.136 |
| PubChem CID | 6503 |
| ChEBI | CHEBI:9754 |
| Vis mere |