Få mere at vide
Tris(trimethylsilyloxy)ethylen, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10707022
Brand: Thermo Scientific Acros 216010050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 69097-20-7
Molekylær formel C11H28O3Si3
Molekylvægt (g/mol) 292.60
MDL nummer MFCD00011641
InChI nøgle FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyloxy ethylene, tris trimethylsiloxy ethylene, vinyl-2-ylidenetris oxy tris trimethylsilane, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy, acmc-1b3cp, tris trimethylsiloxy ethene, tris trimethylsiloxy-ethylene, tris-trimethylsiloxy ethylene
PubChem CID 553067
IUPAC navn 1,2-bis(trimethylsilyloxy)ethenoxy-trimethylsilane
SMIL C[Si](C)(C)OC=C(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.8850g/mL
Kogepunkt 90.0°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 39°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel [(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4220
Mængde 5 g
Fieser 08,523; 09,512
Specifik vægtfylde 0.885
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 292.59
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.