Få mere at vide
Tris(trimethylsilyloxy)ethylen, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10259463 1 g Glasflaske 1g
10707022 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259463 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216010010
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 69097-20-7
Molekylær formel C11H28O3Si3
Molekylvægt (g/mol) 292.60
MDL nummer MFCD00011641
InChI nøgle FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyloxy ethylene, tris trimethylsiloxy ethylene, vinyl-2-ylidenetris oxy tris trimethylsilane, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy, acmc-1b3cp, tris trimethylsiloxy ethene, tris trimethylsiloxy-ethylene, tris-trimethylsiloxy ethylene
PubChem CID 553067
IUPAC navn 1,2-bis(trimethylsilyloxy)ethenoxy-trimethylsilan
SMIL C[Si](C)(C)OC=C(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8850g/mL
Kogepunkt 90,0 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 39 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Brydningsindeks 1,4190 til 1,4220
Mængde 1 g
Fieser 08,523; 09,512
Specifik vægtfylde 0.885
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 292.59
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.