Få mere at vide
Tris(trimethylsilyl)silane), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(trimethylsilyl)silane |
| CAS | 1873-77-4 |
| Molekylær formel | C9H28Si4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS, Tris(trimethylsilyl)silane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H28Si4/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | bis(trimethylsilyl)silyl-trimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.66 |
| Formel vægt | 248.1268 |