Få mere at vide
Tris(trimethylsilyl)silane, 97%
Artikelnummer. 11420627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420627 25 g 25g
11400627 1 g 1g
11410627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22457.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Tris(trimethylsilyl)silan bruges i hydrosilyleringer af carbonyler, radikalreaktioner, reduktioner af syrechlorider og carbon-halogenbindinger. Det virker en mediator af radikale reaktioner og anses for at være en ikke-toksisk erstatning for tri-n-butylstannan i radikale reaktioner. Det danner komplekser med overgangsmetaller og hovedgruppeelementer. Yderligere anvendes det i carbon-carbon-bindingsdannende reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(trimethylsilyl)silan anvendes til hydrosilyleringer af carbonyler, radikalreaktioner, reduktioner af syrechlorider og carbon-halogenbindinger. Det virker en mediator af radikale reaktioner og anses for at være en ikke-toksisk erstatning for tri-n-butylstannan i radikale reaktioner. Den danner komplekser med overgangsmetaller og hovedgruppeelementer. Yderligere anvendes det i carbon-carbon-bindingsdannende reaktioner.
Opløselighed
Blandbar med pentan, ether, toluen og tetrahydrofuran. Sparsomt blandbar med acetone og acetonitril. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1873-77-4
Molekylær formel C9H28Si4
Molekylvægt (g/mol) 248.66
MDL nummer MFCD00077893
InChI nøgle SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilan
SMIL C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 82°C to 84°C (12mmHg)
Kemisk navn eller materiale Tris(trimethylsilyl)silane
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1923953
Flammepunkt 55°C (131°F)
Merck Index 14,9757
Opløselighedsinformation Miscible with pentane,ether,toluene and tetrahydrofuran. Sparingly miscible with acetone and acetonitrile. Immiscible with water.
Formel vægt 248.67
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.49
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 0.806