Få mere at vide
Tris(trimethylsilyl)silane, 97%
Artikelnummer. 11410627
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11410627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22457.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Tris(trimethylsilyl)silan bruges i hydrosilyleringer af carbonyler, radikalreaktioner, reduktioner af syrechlorider og carbon-halogenbindinger. Det virker en mediator af radikale reaktioner og anses for at være en ikke-toksisk erstatning for tri-n-butylstannan i radikale reaktioner. Det danner komplekser med overgangsmetaller og hovedgruppeelementer. Yderligere anvendes det i carbon-carbon-bindingsdannende reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(trimethylsilyl)silan anvendes til hydrosilyleringer af carbonyler, radikalreaktioner, reduktioner af syrechlorider og carbon-halogenbindinger. Det virker en mediator af radikale reaktioner og anses for at være en ikke-toksisk erstatning for tri-n-butylstannan i radikale reaktioner. Den danner komplekser med overgangsmetaller og hovedgruppeelementer. Yderligere anvendes det i carbon-carbon-bindingsdannende reaktioner.
Opløselighed
Blandbar med pentan, ether, toluen og tetrahydrofuran. Sparsomt blandbar med acetone og acetonitril. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1873-77-4
Molekylær formel C9H28Si4
Molekylvægt (g/mol) 248.66
MDL nummer MFCD00077893
InChI nøgle SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilan
SMIL C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 82°C to 84°C (12mmHg)
Kemisk navn eller materiale Tris(trimethylsilyl)silane
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1923953
Flammepunkt 55°C (131°F)
Merck Index 14,9757
Opløselighedsinformation Miscible with pentane,ether,toluene and tetrahydrofuran. Sparingly miscible with acetone and acetonitrile. Immiscible with water.
Formel vægt 248.67
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.49
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 0.806
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tris(trimethylsilyl)silane